Fontos dokumentumok
Z330922
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated: no
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
material
PTFE key
borosilicate glass 3.3
Csatlakozó
joint: ST/NS19/26
Jellemzők
graduated: no
gyártó/kereskedő neve
Bistabil®
Lenz 4.0141.37
tölcsérkapacitás
100 mL
dugó furat
2.5 mm
Jogi információk
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH