Fontos dokumentumok
SLW1628/22M
Pyrex® Test tubes with standard ground stoppers
graduated, 50 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1628/22M
About This Item
UNSPSC kód:
41121700
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass tube
colorless tube
polyethylene stopper
Csatlakozó
joint stopper24/29
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduated
graduations
Push fit
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1628/22M
külső átmérő × H
26 mm × 200 mm
kapacitás
50 mL
50 mL
cső átmérő
26 mm
Általános leírás
  • With white enamel graduations to indicate capacity
  • Pyrex borosilicate glass construction provides excellent resistance to chemical attack and thermal shock
  • Supplied with interchangeable polyethylene stopper
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)