Fontos dokumentumok
SLW1622/20M
Pyrex® Test tubes, without rim, medium wall
50 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1622/20M
About This Item
UNSPSC kód:
41121700
NACRES:
NB.11
material
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
Push fit
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1622/20M
külső átmérő × H
24 mm × 150 mm
kapacitás
50 mL
50 mL
cső átmérő
24 mm
falvastagság
1.2 mm
Általános leírás
  • Conforms to ISO 4142
  • High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Allows use at high temperatures - up to 500°C
  • Ideal for microbiology culture work
  • Excellent resistance to chemical attack
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)