Fontos dokumentumok
SLW1620/15M
Pyrex® Test tubes, with rim, medium wall
34 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1620/15M
About This Item
UNSPSC kód:
41121700
NACRES:
NB.11
material
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
Push fit
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1620/15M
külső átmérő × H
18 mm × 180 mm
kapacitás
34 mL
34 mL
cső átmérő
18 mm
falvastagság
1.2 mm
Általános leírás
  • Conforms to ISO 4142
  • High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Allows use at temperatures up to 500 deg. C
  • Excellent resistance to chemical attack
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)