Merck
SLW3285-500
Pyrex® Measuring cylinder, class B, squat form, heavy duty rim, blue graduations
500 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 3285-50
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Anyagok
blue graduation
borosilicate glass
Jellemzők
graduations 10.0 mL
heavy duty rim
squat form
gyártó/kereskedő neve
3285-500
SciLabware
Magasság
255 mm
kapacitás
500 mL
Általános leírás
  • Complies with ISO 4788
  • Squat height - more stable
  • Heavy duty construction for increased mechanical strength and longer life:
  • Heavily beaded rim and spout
  • More convenient to use in confined spaces - e.g. fume cupboards
  • Graduations in blue enamel
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)