Fontos dokumentumok
SLW1140/10D
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, with printed trace code
capacity 500 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1140/10D
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Csatlakozó
joint neckWIDE-MOUTH
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduated
without cap
with printed trace code
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1140/10D
H
175 mm
test külső átmérő
105 mm
kapacitás
500 mL
nyak belső átmérő
46 mm
Általános leírás
  • Complies with DIN ISO 24450
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance
  • High resistance to chemical attack
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to capacity
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)