Fontos dokumentumok
SLW5100-500
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
500 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 5100-500
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Csatlakozó
joint neckWIDE-MOUTH
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 5100-500
H
174 mm
test külső átmérő
97 mm
kapacitás
500 mL
500 mL
nyak belső átmérő
43 mm
dugóméret
43
Általános leírás
  • Mechanically stronger than conventional Erlenmeyers
  • Reinforced rims for extra strength and resistance to impact fracture
  • Manufactured from high quality Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)