Fontos dokumentumok
Z306525
Volac® volumetric flask
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL, certificate: no
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass flask
Csatlakozó
joint ST/NS neck19/26
joint stopper16
Jellemzők
certificate: no
class A
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Poulton & Graf
elérhetőség
not available in USA and Canada
hangerőmérési tartomány
500 mL, accuracy: 0.25 mL
kapacitás
500 mL
Általános leírás
Conform to BS1792 and ISO1042. Each Volac flask is individually calibrated and printed, tested for accuracy, and numbered for full traceability, regardless whether Works Correction Certificate of Accuracy is provided. Borosilicate glass, permanent markings, and tooled ground neck fitted with PP stopper.
Jogi információk
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)