Fontos dokumentumok
SIK7717-10
Sigma-Aldrich
(12-Dodecylphosphonic acid)N,N-Dimethyl-N-octadecyl ammonium chloride
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H69ClNO3P
Molekulatömeg:
582.32
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Teszt
≥95%
form
solid
eltarthatósági idő
3 years under the recommended conditions
szín
white
Alkalmazás
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
Jogi információk
Product of SiKEMIA
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)