Fontos dokumentumok
NORS5500HW7
Norell® Select Series 5 mm NMR tubes heavy wall
frequency 500 MHz
Szinonimák:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121705
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
kiszerelés
pack of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Norell S-5-500-HW-7
parameter
500 MHz frequency
Hosszúság
7 in.
Átmérő
5 mm
cső átmérő
5 mm
falvastagság
1.4 mm
Általános leírás
Norell heavy wall (1.4 mm) NMR tubes offer the ultimate protection from breakage, either through rapid changes in temperature or pressure, or from mishandling. Recommended for use in NMR spectrocopy with hazardous or radioactive samples, and where sample containment is critical.
Jogi információk
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)