Fontos dokumentumok
NOR5X3INSB
Optimizer insert for spinner turbines
NMR tube size 3 mm , into 5 mm Bruker
Szinonimák:
NMR tube adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
material
(acetal homopolymer resin)
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Norell 5X3INS-B
NMR cső méret
3 mm , into 5 mm Bruker
Általános leírás
Precision adapter holds 3 mm, 4 mm, and 4.25 mm NMR tube in a 5 mm spinner turbine. Does not include spinner turbine.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)