Vissza
Bruker Match
™
tubes
Products
Termékkategória
tubes (8)
Szín
Gyártó
Átmérő (mm)
Külső átmérő (mm)
Térfogat (µL)
Szín
Csomagméret
Termékek szűrése
Showing 1-8 of 8
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
NORS175001
Bruker Match
™
tubes,
O.D. × L 1.7 mm × 100 mm, volume 45 μL
Több
Árazás megtekintése
NORS255001
Bruker Match
™
tubes,
capacity 120 μL
Több
Árazás megtekintése
NORS105001
Bruker Match
™
tubes,
O.D. × L 1 mm × 100 mm, volume 12 μL
Több
Árazás megtekintése
NORS505001
Bruker Match
™
tubes,
O.D. × L 5.0 mm × 100 mm, volume 490 μL
Több
Árazás megtekintése
NORS305001
Bruker Match
™
tubes,
O.D. × L 3.0 mm × 100 mm, volume 160 μL
Több
Árazás megtekintése
NORS205001
Bruker Match
™
tubes,
O.D. × L 2.0 mm × 100 mm, volume 70 μL
Több
Árazás megtekintése
NORS4255001
Bruker Match
™
tubes,
O.D. × L 4.25 mm × 100 mm, volume 370 μL
Több
Árazás megtekintése
NORS405001
Bruker Match
™
tubes,
volume 310 μL