Fontos dokumentumok
MT51350064
Mettler-Toledo redox buffer
volume 6 x 30 mL, 468 mV/pH 0.1
About This Item
UNSPSC kód:
51191600
NACRES:
NA.25
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Mettler-Toledo 51350064
térfogat
6 x 30 mL
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)