Fontos dokumentumok
MT51344750
Mettler Toledo perfectION reference filling solution A
volume 5 x 60 mL
About This Item
UNSPSC kód:
51191600
NACRES:
NB.79
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Mettler-Toledo 51344750
térfogat
5 x 60 mL
Jogi információk
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Piktogramok
Flame over circle
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Ox. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)