MT30207954
Mettler Toledo Seven2Go™ portable conductivity meter S3
Meter Only
About This Item
Javasolt termékek
leírás
connector LTW 7-pin (IP67)
pH/ion/ORP meters
Jellemzők
Meter Only
gyártó/kereskedő neve
Mettler-Toledo 30207954
TDS mérési tartomány
0.01 mg/L-300 g/L
vezetőképesség-mérési tartomány
0.00-2022% (Ash)
0.01 μS/cm-500 mS/cm
range of application measuring range
0.00-100.0 Ω-cm (specific resistance)
sótartalom mérési tartománya
0.00-42 (psu - practical salinity units)
hőmérséklet-mérési tartomány
-5-105 °C
akkumulátor töltöttsége
4 x 1.5 V AA (or 1.3 V NiMH accumulators)
Általános leírás
Simple Menu – Intuitive Operation:
- Seven2Go′s new intuitive menu guarantees out-of-the-box operation for anyone. Users no longer need to study lengthy operating instructions
T-Pad – Comfortable, Fast Navigation:
- Seven2Go′s new T-Pad improves the speed with which you move through menus. The smart button arrangement allows for faster navigation that provide you shorter time to actual measurement
ISM® Ready – Reduced Chances for Error:
- Upon connection of any InLab ISM (Intelligent Sensor Management) sensor, the instrument automatically recognizes the sensor and stores sensor ID, serial number, and last calibration data
IP67 – Weatherproof and Robust Design:
- Thanks to its IP67 protection and drop test resistance, the new Seven2Go portables are able to withstand harsh and demanding environments
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)