Fontos dokumentumok
M46845
2-Methylfuran
contains 200-400 BHT as stabilizer, 99%
Szinonimák:
Silvan
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
139 mmHg ( 20 °C)
561 mmHg ( 55 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
tartalmaz
200-400 BHT as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.433 (lit.)
bp
63-66 °C (lit.)
sűrűség
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F
Lobbanási pont (C)
-22 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?