Merck
KN8973000008
Kontes® NMR tubes 10 mm diam., disposable grade
frequency 100 MHz, L 8 in.
Szinonimák:
897300-0008
About This Item
UNSPSC kód:
41121705
NACRES:
SB.32
material
borosilicate glass tube
colorless tube
flat bottom
Jellemzők
neck thread push fit
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 897300-0008
parameter
100 MHz frequency
Hosszúság
8 in.
cső átmérő
10 mm
falvastagság
0.38 mm
Általános leírás
10 mm flat bottom disposable tubes are manufactured from N-51A borosilicate glass. Wall thickness for these tubes is 0.015 in.
Supplied without caps. All tubes supplied in packs of 50.
Tulajdonságok és előnyök
• Manufactured from borosilicate glass 5.1• Caps not included• OD 10 mm• Wall thickness 0.381 mm
Jogi információk
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)