Merck
JKA13013
Sigma-Aldrich
mPEG6-SH
About This Item
Lineáris képlet:
CH3O(CH2CH2O)5CH2CH2SH
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.23
form
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)