Merck
H33207
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyisoquinoline
technical grade, 90%
Szinonimák:
5-Isoquinolinol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
145.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
90%
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
SMILES string
Oc1cccc2cnccc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-9-3-1-2-7-6-10-5-4-8(7)9/h1-6,11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSNXUYRHPXGSJD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Soomin Hyun et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(29), 10927-10932 (2019-06-04)
Self-assembly of ZnI2 with di(isoquinolin-5-yl)isophthalate (L) as a new bidentate N-donor gives rise to discrete crown-shaped M2L2 cyclodimers, 3.5CH3CN·0.7THF@[Zn2I4L2]. These metallacyclodimers are composed of a characteristically eclipsed molecular array, resulting in the formation of unusual 10.0 × 15.1 Å2 diameter
Keith L Constantine et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(19), 6225-6229 (2008-09-06)
Fragment-like inhibitors of mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 2 (MK2) include 5-hydroxyisoquinoline (IC50 approximately 85 microM). Modeling studies identified four possible binding modes for this compound. Two-dimensional (1)H-(1)H NOESY data obtained with selectively protonated samples of MK2 in complex with