Fontos dokumentumok
GF98480683
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 150 x 150mm, 0.38mm nominal aperture, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
Szinonimák:
FE248710
About This Item
UNSPSC kód:
11171600
NACRES:
NA.23
leírás
40 x 40 (wires/inch)
form
(mesh)
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 984-806-83
átmérő × névleges kapacitás
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
méret × nyílás
150 mm × 150 mm × 0.37
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)