Fontos dokumentumok
GF90916364
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.03 mm, L 1 m
Szinonimák:
ET311130
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 909-163-64
Hosszúság
1 m
vastagság
0.03 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)