Fontos dokumentumok
GF17801063
Polyethylene - High Density
(HDPE), film, thickness 0.01 mm, L 1 m
Szinonimák:
ET321010
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 178-010-63
Hosszúság
1 m
vastagság
0.01 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)