Fontos dokumentumok
GF35523569
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm, condition biaxially oriented
Szinonimák:
PP301350
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 355-235-69
méret
150 × 150 mm
vastagság
0.05 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)