Fontos dokumentumok
GF85328523
Ruthenium
Ruthenium, pellets, 2.5g, max. size 10mm, 99.9%
Szinonimák:
Ruthenium, RU006100
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.9%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 853-285-23
ellenállás
7.1 μΩ-cm, 0°C
részecskeméret
10 mm
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
sűrűség
12.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ru]
InChI
1S/Ru
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)