Fontos dokumentumok
GF86442183
Ruthenium
Ruthenium, rod, 12.7mm, diameter 12.7mm, 99.9%
Szinonimák:
Ruthenium, RU007910
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99.9%
Forma
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 864-421-83
ellenállás
7.1 μΩ-cm, 0°C
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
sűrűség
12.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ru]
InChI
1S/Ru
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)