Fontos dokumentumok
GF85001150
Palladium/Silver
wire, 1.0 mm diameter, Pd75%/Ag25%, length 0.5 m, temper as drawn
Szinonimák:
PD035160
About This Item
UNSPSC kód:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 850-011-50
Hosszúság
0.5 m
átmérő
1.0 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)