Merck
GF83795024
Tin
powder, 45 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.9%
Szinonimák:
SN006020
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Sn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.71
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141745
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.9%
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 837-950-24
ellenállás
11 μΩ-cm, 20°C
súly
1000 g
maximum részecskeméret
45 (micron)
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
sűrűség
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)