Merck
GF57552082
Iron
powder, max. particle size 60 micron, weight 2000 g, purity 99.+%
Szinonimák:
FE006020
About This Item
Lineáris képlet:
Fe
CAS-szám:
Molekulatömeg:
55.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
≥99.0%
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 575-520-82
ellenállás
9.71 μΩ-cm
súly
2000 g
maximum részecskeméret
60 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
sűrűség
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)