Fontos dokumentumok
GF83219856
Polyetheretherketone
(PEEK), powder, mean particle size 80micron, weight 200 g
Szinonimák:
EK306010
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 832-198-56
súly
200 g
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)