Fontos dokumentumok
GF79405454
Aluminium alloy 2024
foil, Al93.5%/Cu 4.5%/Mg 1.5%/Mn 0.5%, thickness 2.5 mm, size 300 × 300 mm, temper t3
Szinonimák:
AB200400
About This Item
UNSPSC kód:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 794-054-54
méret
300 × 300 mm
vastagság
2.5 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)