Fontos dokumentumok
GF44761877
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 1.05mm, L 100 mm, wall thickness 0.025 mm
Szinonimák:
IM307100
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
tubes
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 447-618-77
Hosszúság
100 mm
falvastagság
0.025 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)