Fontos dokumentumok
GF68846552
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 3micron mean particle size, atomized, 50g
Szinonimák:
FF216030
About This Item
UNSPSC kód:
11171600
NACRES:
NA.23
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 688-465-52
súly
50 g
maximum részecskeméret
3 μm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)