Merck
GF67194018
Praseodymium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Szinonimák:
PR006100
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Pr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141610
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99%
Forma
lumps
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 671-940-18
ellenállás
68 μΩ-cm, 20°C
súly
100 g
maximum csomóméret
25 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
sűrűség
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Pr]
InChI
1S/Pr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)