Fontos dokumentumok
GF64526665
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 500g, 98%
Szinonimák:
NI076011
About This Item
UNSPSC kód:
11101711
NACRES:
NA.23
Teszt
98%
form
powder (atomized)
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 645-266-65
súly
500 g
maximum részecskeméret
150 μm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)