Fontos dokumentumok
GF07217119
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, length 2 m, coil width 192 mm
Szinonimák:
CU130240
About This Item
UNSPSC kód:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 072-171-19
Hosszúság
2 m
tekercs szélesség
192 mm
vastagság
0.016 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)