Fontos dokumentumok
GF61818363
Cerium
foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.9%
Szinonimák:
Cerium, CE000210
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.9%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 618-183-63
ellenállás
73 μΩ-cm, 20°C
méret × vastagság
25x25 mm × 0.1 mm
bp
3443 °C (lit.)
mp
795 °C (lit.)
sűrűség
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ce]
InChI
1S/Ce
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)