Fontos dokumentumok
GF60948658
Ruthenium
Ruthenium, microfoil, disks, 10mm, thinness 0.025μm, specific density 30.5μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.9%
Szinonimák:
Ruthenium, RU004200
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.9%
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 609-486-58
ellenállás
7.1 μΩ-cm, 0°C
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
sűrűség
12.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ru]
InChI
1S/Ru
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)