Merck
GF55168241
Boron
powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 10 g, purity 95+%
Szinonimák:
B 006041
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
B
CAS-szám:
Molekulatömeg:
10.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141907
PubChem Substance ID:
Teszt
95%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 551-682-41
ellenállás
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
súly
10 g
átlagos részecskeméret
0.9 μm (FSSR)
sűrűség
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[B]
InChI
1S/B
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)