Fontos dokumentumok
GF40338132
Boron
monofilament, 5m, diameter 0.2mm
Szinonimák:
Boron, B 005915
About This Item
Javasolt termékek
form
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 403-381-32
ellenállás
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
H × átmérő
5 m × 0.2 mm
sűrűség
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[B]
InChI
1S/B
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)