Fontos dokumentumok
GF48047193
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), film, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm
Szinonimák:
AM341025
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 480-471-93
méret
300 × 300 mm
vastagság
0.025 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)