Fontos dokumentumok
GF91334460
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), granule, 2 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Szinonimák:
ET306300
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
granular
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 913-344-60
súly
100 g
szín
natural
névleges szemcseméret
2 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)