Fontos dokumentumok
GF43012145
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.5 mm diameter, length 0.2 m
Szinonimák:
PC115140
About This Item
UNSPSC kód:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 430-121-45
Hosszúság
0.2 m
átmérő
0.5 mm
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)