Fontos dokumentumok
GF17267991
Platinum/Rhodium
wire, Pt 90%/Rh10%, 0.38 mm diameter, length 0.05 m, temper annealed
Szinonimák:
PT015148
About This Item
UNSPSC kód:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 172-679-91
Hosszúság
0.05 m
átmérő
0.38 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)