Fontos dokumentumok
GF54627611
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 3.18 mm, length 100 mm, wall thickness 0.125 mm
Szinonimák:
PT017240
About This Item
UNSPSC kód:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma
tubes
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 546-276-11
Hosszúság
100 mm
külső átmérő
3.18 mm
falvastagság
0.125 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)