Fontos dokumentumok
GF43243400
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.05 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
Szinonimák:
PT055121
About This Item
UNSPSC kód:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 432-434-00
Hosszúság
1 m
átmérő
0.05 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)