Merck
GF41165041
Zinc
foam, thickness 20 mm, size 300 × 300 mm, bulk density 0.28 g/cm3
Szinonimák:
ZN003813
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
65.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141750
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
1 mmHg ( 487 °C)
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 411-650-41
ellenállás
5.8 μΩ-cm, 20°C
méret
300 × 300 mm
vastagság
20 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
sűrűség
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
0.28 g/cm3
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)