920061
Graphene, monolayer film
small grain, CVD graphene on copper foil, A3 size
Szinonimák:
Roll-to-Roll graphene
About This Item
Javasolt termékek
product name
R2R Monolayer small grain CVD graphene on copper foil, A3 size, avg. no. of layers, 1
Minőségi szint
leírás
Growth method: roll-to-roll CVD
Number of layer: Monolayer
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
Jellemzők
avg. no. of layers 1
lapellenállás
240 Ω/sq ±10%
méret
2.2 μm × 2.2 μm (±10%), grain size
vastagság
35 μm , Cu Foil
felület bevonatolás
surface coverage >98%
áteresztőképesség
>97%
félvezető tulajdonságok
(mobility>1500 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
Általános leírás
Alkalmazás
The roll-to-roll process allows continuous, large scale graphene production.
This small grain size product with low sheet resistance would enable unmatched reproducibility and allow high performance for CVD graphene based cell culture scaffold, biosensors and chemically gated sensors.
Vigyázat
Keep away from contamination, heat, dust and flame etc.
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.