Fontos dokumentumok
Z277959
Sigma-Aldrich
Dual scale bi-metal thermometer
temperature -10-+100 °C, accuracy: 2 °F/C
About This Item
UNSPSC kód:
41112303
NACRES:
NB.79
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
HB Instruments 9/4812
hőmérséklet-mérési tartomány
-10-+100 °C, accuracy: 2 °F/C
szárméret
8 in.
Általános leírás
  • 2 in. dial
  • °C/°F scales
  • Recalibration adjustment feature
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)