Fontos dokumentumok
GF38527027
Magnesium oxide
rod, 6.35 mm diameter, length 275 mm, stabilized with 3% yttria
Szinonimák:
MG607920
About This Item
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.23
form
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 385-270-27
Hosszúság
275 mm
átmérő
6.35 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)