Fontos dokumentumok
GF26803997
Polypropylene
(PP), fiber, tex number 47, L 200 m, number of filaments 86
Szinonimák:
PP305747
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
fibers
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 268-039-97
Hosszúság
200 m
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)